Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400158
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD2 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-JV18, Anti-JV181, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-MGC22139, Anti-MGC34440, Anti-hMAD2, Anti-hSMAD2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genowych genu Drosophila ′mothers against decapentaplegic′ (Mad) i genu C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to pośredniczy w przekazywaniu sygnału transformującego czynnika wzrostu (TGF)-beta, a tym samym reguluje wiele procesów komórkowych, takich jak proliferacja komórek, apoptoza i różnicowanie. Białko to jest rekrutowane do receptorów TGF-beta poprzez interakcję z kotwicą SMAD dla aktywacji receptora (SARA). W odpowiedzi na sygnał TGF-beta, białko to jest fosforylowane przez receptory TGF-beta. Fosforylacja indukuje dysocjację tego białka z SARA i asocjację z członkiem rodziny SMAD4. Asocjacja z SMAD4 jest ważna dla translokacji tego białka do jądra, gdzie wiąże się ono z docelowymi promotorami i tworzy kompleks represora transkrypcji z innymi kofaktorami. Białko to może być również fosforylowane przez kinazę receptora aktywiny typu 1 i pośredniczy w przekazywaniu sygnału z aktywiny. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SMAD2 (AAH25699, 181 a.a. ~ 280 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PRHTEILTELPPLDDYTHSIPENTNFPAGIEPQSNYIPETPPPGYISEDGETSDQQLNQSMDTGSPAELSPTTLSPVNHSLDLQPVTYSEPAFWCSIAYY.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniela S Ardelean et al.
Angiogenesis, 17(3), 641-659 (2014-02-11)
Chronic intestinal inflammation is associated with pathological angiogenesis that further amplifies the inflammatory response. Vascular endothelial growth factor (VEGF), is a major angiogenic cytokine that has been implicated in chronic colitis and inflammatory bowel diseases. Endoglin (CD105), a transforming growth
Yi Yang et al.
Oncology research, 21(6), 345-352 (2013-01-01)
TGF-β/Smad signaling induces epithelial-mesenchymal transition (EMT) and tumor metastasis. As essential mediators in this pathway, Smad2 and Smad3 have been extensively studied and found to promote EMT and the subsequent mobility as well as invasiveness of lung cancer cells. In
Hye Sook Min et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(6), 598-607 (2014-04-02)
Dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) is an exopeptidase that modulates the function of several substrates, among which insulin-releasing incretin hormones are the most well known. DPPIV also modulate substrates involved in inflammation, cell migration, and cell differentiation. Although DPPIV is highly
Minghua Wu et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(4), 1010-1021 (2014-04-24)
Systemic sclerosis (SSc) is a chronic autoimmune disease clinically manifesting as progressive fibrosis of the skin and internal organs. Recent microarray studies demonstrated that cadherin 11 (Cad-11) expression is increased in the affected skin of patients with SSc. The purpose
Simone Callegari et al.
The FEBS journal, 281(21), 4935-4950 (2014-09-11)
Post-translational modification by the small ubiquitin-like modifier (SUMO) regulates the cellular response to different types of stress and plays a pivotal role in the control of oncogenic viral infections. Here we investigated the capacity of microRNAs (miRNAs) encoded by Epstein-Barr
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400158-100UG4061829640637