Merck
901610
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid solution
1.0 M in DMF
Synonim(y):
2-Bromoethanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in DMF
współczynnik refrakcji
n/D 1.4366
gęstość
1.0264 g/mL
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
85.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
29.44 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)