Kluczowe dokumenty
901603
Bromoacetic acid solution
1 M in dichloromethane
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
1 M in dichloromethane
współczynnik refrakcji
n/D 1.4295
gęstość
1.3429 g/mL
ciąg SMILES
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)