Kluczowe dokumenty
SAB1400195
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NEC2, Anti-PC2, Anti-SPC2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK2(5126)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny proproteinowych konwertaz podobnych do subtylizyny. Członkowie tej rodziny to konwertazy proproteinowe, które przetwarzają utajone białka prekursorowe w ich biologicznie aktywne produkty. To kodowane białko jest enzymem przetwarzającym proinsulinę, który odgrywa kluczową rolę w regulacji biosyntezy insuliny. Wiadomo również, że rozszczepia proopiomelanokortynę, proenkefalinę, prodynorfinę i hormon uwalniający hormon proluteinizujący. Dla tego genu znaleziono zastosowanie alternatywnych miejsc poliadenylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCSK2 (NP_002585.2, 1 a.a. ~ 638 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKGGCVSQWKAAAGFLFCVMVFASAERPVFTNHFLVELHKGGEDKARQVAAEHGFGVRKLPFAEGLYHFYHNGLAKAKRRRSLHHKQQLERDPRVKMALQQEGFDRKKRGYRDINEIDINMNDPLFTKQWYLINTGQADGTPGLDLNVAEAWELGYTGKGVTIGIMDDGIDYLHPDLASNYNAEASYDFSSNDPYPYPRYTDDWFNSHGTRCAGEVSAAANNNICGVGVAYNSKVAGIRMLDQPFMTDIIEASSISHMPQLIDIYSASWGPTDNGKTVDGPRELTLQAMADGVNKGRGGKGSIYVWASGDGGSYDDCNCDGYASSMWTISINSAINDGRTALYDESCSSTLASTFSNGRKRNPEAGVATTDLYGNCTLRHSGTSAAAPEAAGVFALALEANLGLTWRDMQHLTVLTSKRNQLHDEVHQWRRNGVGLEFNHLFGYGVLDAGAMVKMAKDWKTVPERFHCVGGSVQDPEKIPSTGKLVLTLTTDACEGKENFVRYLEHVQAVITVNATRRGDLNINMTSPMGTKSILLSRRPRDDDSKVGFDKWPFMTTHTWGEDARGTWTLELGFVGSAPQKGVLKEWTLMLHGTQSAPYIDQVVRDYQSKLAMSKKEELEEELDEAVERSLKSILNKN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)