Z742816
Kern EWJ series precision balances
Kern EWJ 600-2M, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
Includes draft shield
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EWJ 600-2M
zakres pomiaru nośności
600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
platforma śr.
135 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy
- Łatwa obsługa: Wszystkie podstawowe funkcje mają własny przycisk na klawiaturze
- Automatyczna adiustacja wewnętrzna, sterowana czasowo co 2 godziny, gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od jej lokalizacji
- Wyświetlacz pojemności: Podświetlany pasek pokazuje, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
- Interfejs USB do przesyłania danych ważenia do komputera, drukarki, pamięci USB itp.
- Osłona przeciwwiatrowa w standardzie w modelach z [Max] = 600 g, przestrzeń ważenia W×D×H 145×160×80 mm
Dane techniczne
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16,5 mm
- Wymiary całkowite W×D×H 220×315×90 mm (bez osłony przeciwwiatrowej) 220×340×321 mm (z osłoną przeciwwiatrową)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742816-1EA |