Wstecz
Kern EWJ series precision balances
Products
Kategoria produktu
balances (6)
Producent
Średnica (mm)
Długość (mm)
Nośność (g)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z742817
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 600-2M verified 965-216, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g, AC/DC input 100 - 240 V AC, universal plug set
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742815
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 300-3, weighing capacity 300 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742816
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 600-2M, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742819
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 6000-1M, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742818
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 3000-2, weighing capacity 3000, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742820
Kern EWJ series precision balances,
Kern EWJ 6000-1M verified 965-217, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g