Kluczowe dokumenty
Z742876
Kern PNJ series precision balances
Kern PNJ 600-3M verified 965-201, weighing capacity 620 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g g, (Verification certificate included)
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
220 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PNJ 600-3M verified 965-201
zakres pomiaru nośności
620 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g g
platforma śr.
140 mm
Opis ogólny
Nowy standard w laboratorium z solidnym systemem pomiarowym kamertonu.
  • Automatyczna regulacja wewnętrzna gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od miejsca użytkowania. Idealna do zastosowań mobilnych wymagających weryfikacji, takich jak ambulatoryjny skup złota i biżuterii.
  • Wysokiej jakości system pomiarowy z widełkami strojeniowymi zapewniający stałe wartości masy i ciągłe ważenie
  • Wyświetlacz pojemności: Podświetlany pasek pokazuje, ile zakresu ważenia jest jeszcze dostępne.
  • Precyzyjne liczenie: Automatyczna optymalizacja masy referencyjnej stopniowo poprawia uśrednioną wartość masy sztuki
  • Kompaktowy rozmiar, praktyczny dla małych przestrzeni
  • Duża szklana osłona przeciwwiatrowa z 3 przesuwanymi drzwiczkami dla łatwego dostępu do ważonych przedmiotów, dla modeli z płytką ważącą Ø 140 mm, przestrzeń ważenia WxDxH 172×171×160 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742876-1EA