Kluczowe dokumenty
Z171689
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 250 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 595513
dł. osłony
250 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z171689-1EA4061832348049