Kluczowe dokumenty
SAB1400139
Sigma-Aldrich
Anti-IL6 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BSF2, Anti-HGF, Anti-HSF, Anti-IFNB2, Anti-IL6
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6(3569)
Opis ogólny
Ludzki gen IL-6 (interleukiny-6) mapuje się na chromosomie 7p15. Ulega on ekspresji głównie w komórkach limfoidalnych i nielimfoidalnych, takich jak limfocyty T, limfocyty B, monocyty, fibroblasty, keratynocyty, komórki śródbłonka i komórki mezangium. Koduje białko o długości 184 aminokwasów, które zawiera dwa potencjalne miejsca N-glikozylacji i cztery reszty cysteinowe.
Gen ten koduje cytokinę, która działa w stanach zapalnych i dojrzewaniu komórek B. Białko jest produkowane głównie w miejscach ostrego i przewlekłego stanu zapalnego, gdzie jest wydzielane do surowicy i indukuje transkrypcyjną odpowiedź zapalną poprzez receptor interleukiny 6 alfa. Funkcjonowanie tego genu jest związane z szeroką gamą stanów chorobowych związanych ze stanem zapalnym, w tym z podejrzeniem cukrzycy i układowym młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL6 (AAH15511, 1 a.a. ~ 212 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNSFSTSAFGPVAFSLGLLVLPAAFPAPVPPGEDSKDVAAPHRQPLTSSERIDKQIRYILDGISALRKETCNKSNMCESSKEALAENNLNLPKMAEKDGCFQSGFNEETCLVKIITGLLEFEVYLEYLQNRFESSEEQARAVQMSTKVLIQFLQKKAKNLDAITTPDPTTNASLTKLQAQNQWLQDMTTHLILRSFKEFLQSSLRALRQM
Działania biochem./fizjol.
IL-6 (interleukina-6) jest cytokiną prozapalną, która odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu komórek B do komórek wytwarzających przeciwciała. Ulega również ekspresji w spoczynkowych limfocytach T i indukuje receptor IL-2 oraz produkcję IL-2 w stymulowanych mitogenami limfocytach T i tymocytach. IL-6 bierze udział w aktywacji i proliferacji limfocytów T. Bierze udział w hematopoezie, aktywując hematopoetyczne komórki macierzyste na etapie G0, aby weszły w fazę G1. Zwiększone poziomy IL-6 i białka C-reaktywnego zaobserwowano w cukrzycy typu 2.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The biology of interleukin-6.
Hirano T.
Interleukins : molecular biology and immunology, 51, 153-180 (1992)
The biology of interleukin-6.
Hirano T.
INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING 2009:(ICCMSE 2009)., 51, 153-180 (1992)
A D Pradhan et al.
JAMA, 286(3), 327-334 (2001-07-24)
Inflammation is hypothesized to play a role in development of type 2 diabetes mellitus (DM); however, clinical data addressing this issue are limited. To determine whether elevated levels of the inflammatory markers interleukin 6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) are
Lorena Oróstica et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 27(1), 290-300 (2020-02-13)
A pro-inflammatory environment is characteristic of obesity and polycystic ovary syndrome (PCOS). This environment through cytokines secretion negatively affects insulin action. Endometria from women with both conditions (obesity and PCOS) present high TNF-α level and altered insulin signaling. In addition
Hagen Maxeiner et al.
Journal of cellular physiology, 229(11), 1681-1689 (2014-03-14)
Cardiosphere-derived cells (CDCs) were cultured from human, murine, and rat hearts. Diluted supernatant (conditioned-medium) of the cultures improved the contractile behavior of isolated rat cardiomyocytes (CMCs). This effect is mediated by the paracrine release of cytokines. The present study tested
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400139-50UG4061836964801