Kluczowe dokumenty
SAB1400001
Sigma-Aldrich
Anti-ACADS antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACAD3, Anti-SCAD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACADS(35)
Opis ogólny
Gen ten koduje tetrameryczną mitochondrialną flawoproteinę, która należy do rodziny dehydrogenaz acylo-CoA. Enzym ten katalizuje początkowy etap mitochondrialnego szlaku beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Mutacje w tym genie są związane z niedoborem dehydrogenazy krótkołańcuchowych acylo-CoA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACADS (AAH25963.1, 1 a.a. ~ 412 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAALLARASGPARRALCPRAWRQLHTIYQSVELPETHQMLLQTCRDFAEKELFPIAAQVDKEHLFPAAQVKKMGGLGLLAMDVPEELGGAGLDYLAYAIAMEEISRGCASTGVIMSVNNSLYLGPILKFGSKEQKQAWVTPFTSGDKIGCFALSEPGNGSDAGAASTTARAEGDSWVLNGTKAWITNAWEASAAVVFASTDRALQNKSISAFLVPMPTPGLTLGKKEDKLGIRGSSTANLIFEDCRIPKDSILGEPGMGFKIAMQTLDMGRIGIASQALGIAQTALDCAVNYAENRMAFGAPLTKLQVIQFKLADMALALESARLLTWRAAMLKDNKKPFIKEAAMAKLAASEAATAISHQAIQILGGMGYVTEMPAERHYRDARITEIYEGTSEIQRLVIAGHLLRSYRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)