Kluczowe dokumenty
SAB1405622
Sigma-Aldrich
Anti-CHRNA4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BFNC, EBN, EBN1, FLJ95812, NACHR, NACHRA4, NACRA4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~49.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRNA4(1137)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje nikotynowy receptor acetylocholiny, który należy do nadrodziny kanałów jonowych bramkowanych ligandami, które odgrywają rolę w szybkim przekazywaniu sygnałów w synapsach. Te pentameryczne receptory mogą wiązać acetylocholinę, co powoduje rozległą zmianę konformacji, która prowadzi do otwarcia kanału przewodzącego jony przez błonę plazmatyczną. Białko to jest integralną podjednostką receptora błonowego, która może wchodzić w interakcje z nAChR beta-2 lub nAChR beta-4, tworząc funkcjonalny receptor. Mutacje w tym genie powodują nocną padaczkę płata czołowego typu 1. Opisano polimorfizmy w tym genie, które zapewniają ochronę przed uzależnieniem od nikotyny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CHRNA4 (AAH96292.1, 1 a.a. ~ 451 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKFGSWTYDKAKIDLVNMHSRVDQLDFWESGEWVIVDAVGTYNTRKYECCAEIYPDITYAFVIRRLPLFYTINLIIPCLLISCLTVLVFYLPSECGEKITLCISVLLSLTVFLLLITEIIPSTSLVIPLIGEYLLFTMIFVTLSIVITVFVLNVHHRSPRTHTMPTWVRRVFLDIVPRLLLMKRPSVVKDNCRRLIESMHKMASAPRFWPEPEGEPPATSGTQSLHPPSPSFCVPLDVPAEPGPSCKSPSDQLPPQQPLEAEKASPHPSPGPCRPPHGTQAPGLAKARSLSVQHMSSPGEAVEGGVRCRSRSIQYCVPRDDAAPEADGQAAGALASRNTHSAELPPPDQPSPCKCTCKKEPSSVSPSATVKTRSTKAPPPHLPLSPALTRAVEGVQYIADHLKAEDTDFSVKEDWKYVAMVIDRIFLWMFIIVCLLGTVGLFLPPWLAGMI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)