Kluczowe dokumenty
SAB1100901
Sigma-Aldrich
Anti-ARPC4 (26-40) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARC20, Anti-Actin related protein 2/3 complex, subunit 4, Anti-p20-Arc
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~20 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:2,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARPC4(10093)
Opis ogólny
Kompleks białek związanych z aktyną 2/3, podjednostka 4 (ARPC4) jest mapowany na ludzkim chromosomie 3p25.3. Jest częścią kompleksu ARP2/3, który łączy ten kompleks z filamentem macierzystym.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 26-40 ludzkiego ARPC4
Zastosowanie
Przeciwciała testowane IF przez Yale Center for High Throughput Cell Biology. Każde przeciwciało jest testowane przez immunofluorescencję przeciwko komórkom HUVEC przy użyciu protokołu Yale HTCB IF. Aby dowiedzieć się więcej o naszej współpracy z Yale Center for High Throughput Cell Biology, odwiedź stronę sigma.com/htcb-if.
Działania biochem./fizjol.
Kompleks białek 2/3 związanych z aktyną, podjednostka 4 (ARPC4) w roślinach ma kluczowe znaczenie dla dynamiki działania i koordynuje wzrost i ruch końcówki. Ulega wysokiej ekspresji w większości przypadków raka trzustki i może regulować migrację komórek nowotworowych. Wchodzi w interakcję z białkiem prątków Rv1626, a jego ekspresja w Mycobacterium tuberculosis wpływa na jej przeżywalność i profil infekcji, czyniąc ją skutecznym kandydatem na lek przeciwgruźliczy.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of the ARPC4 subunit of human Arp2/3 severely affects Mycobacterium tuberculosis growth and suppresses immunogenic response in murine macrophages
Ghosh A, et al.
Testing, 8(7), e69949-e69949 (2013)
The role of ARPC4 in tip growth and alignment of the polar axis in filaments of Physcomitrella patens
Perroud PF and Quatrano RS
Cell Motility and the Cytoskeleton, 63(3), 162-171 (2006)
Silencing of the ARP2/3 complex disturbs pancreatic cancer cell migration
Rauhala HE, et al.
Anticancer Research, 33(1), 45-52 (2013)
3p- syndrome defines a hearing loss locus in 3p25.3
McCullough BJ, et al.
Hearing Research, 224(1-2), 51-60 (2007)
Chiara Galloni et al.
The Journal of cell biology, 220(8) (2021-06-10)
The mechanisms regulating the disassembly of branched actin networks formed by the Arp2/3 complex still remain to be fully elucidated. In addition, the impact of Arp3 isoforms on the properties of Arp2/3 are also unexplored. We now demonstrate that Arp3