Kluczowe dokumenty
S9076
Superoxide Dismutase I human
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
31 kDa
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
white
Zastosowanie
detection
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SOD1(6647)
Opis ogólny
Obszar badań: Cell Signaling
Dysmutaza ponadtlenkowa Cu/Zn (SOD1) jest wewnątrzkomórkowym enzymem antyoksydacyjnym. Dojrzała, funkcjonalna ludzka SOD1 jest stosunkowo małą (32 kDa) homodimeryczną metaloproteiną.
Dysmutaza ponadtlenkowa Cu/Zn (SOD1) jest wewnątrzkomórkowym enzymem antyoksydacyjnym. Dojrzała, funkcjonalna ludzka SOD1 jest stosunkowo małą (32 kDa) homodimeryczną metaloproteiną.
Zastosowanie
Ludzka dysmutaza ponadtlenkowa I została wykorzystana do leczenia THP-1 (linia komórek monocytarnych białaczki ludzkiej) lub ludzkich pierwotnych komórek makrofagów w celu potwierdzenia specyficzności sygnału dla ponadtlenku.
Działania biochem./fizjol.
Dysmutaza ponadtlenkowa Cu/Zn (SOD1) reguluje podstawowe poziomy stresu oksydacyjnego wynikającego z produkcji mitochondrialnego i cytozolowego nadtlenku (O2 .-). Jej wysoka obfitość cytozolowa sprawia, że jest ona wyjątkowa w porównaniu z pozostałymi dwoma ludzkimi dysmutazami ponadtlenkowymi. Uważano, że SOD1 jest białkiem magazynującym miedź (Cu), jednak kluczową rolą SOD1 jest działanie jako wewnątrzkomórkowy przeciwutleniacz. SOD1 inicjuje również transkrypcję genów po ekspozycji na bodźce neurotoksyczne i moduluje szlaki transdukcji sygnału z udziałem reaktywnych form tlenu (ROS). Jednakże jest ona również zaangażowana w wiele molekularnych mechanizmów cytotoksyczności, przyczyniając się do patologii w chorobach takich jak niewydolność serca, rak, cukrzyca, zespół Downa, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) i choroba Parkinsona.
Właściwości fizyczne
Rekombinowana dysmutaza ponadtlenkowa I jest w pełni aktywna biologicznie w porównaniu ze standardem.
Rekonstytucja
Rozpuścić wH2Odo stężenia ≥100 μg/ml. Roztwór można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Superoxide dismutases.
I Fridovich
Annual review of biochemistry, 44, 147-159 (1975-01-01)
J S Pollock et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(23), 10480-10484 (1991-12-01)
The particulate enzyme responsible for the synthesis of endothelium-derived relaxing factor has been purified from cultured and native (noncultured) bovine aortic endothelial cells. Purification of the solubilized particulate enzyme preparation by affinity chromatography on adenosine 2',5'-bisphosphate coupled to Sepharose followed
S R Jolly et al.
Circulation research, 54(3), 277-285 (1984-03-01)
Therapy directed against the toxic effects of reactive oxygen species may reduce the final extent of ischemic injury in otherwise viable tissue irreversibly injured by the abrupt reoxygenation of reperfusion. In four groups of dogs, superoxide dismutase plus catalase (groups
S J Collins et al.
The Journal of experimental medicine, 149(4), 969-974 (1979-04-01)
The HL-60 human promyelocytic leukemia cell line can be induced to terminally differentiate to mature myeloid cells sharing a number of functional characteristics with normal granulocytes including response to chemoattractants, development of complement receptors, phagocytosis, superoxide production, and nitroblue tetrazolium
Ou-Yang Chao et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 68(1-2), 60-69 (2013-05-11)
We report cDNA cloning, expression, purification, and characterization of a novel Cu/ Zn superoxide dismutase (SOD) from Jatropha curcas leaves. The full-length cDNA of this SOD contained a 496-bp open-reading frame (ORF) encoding 162 amino acid residues. The recombinant plasmid