Kluczowe dokumenty
RAB1087
Sigma-Aldrich
Human TIM-3 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HAVCR2(84868)
Opis ogólny
This ELISA antibody pair detects Human T Cell Immunoglobulin Mucin-3 (HAVCR2 / KIM-3)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunyu Wang et al.
Frontiers in immunology, 8, 1545-1545 (2017-11-29)
Due to the long serum half-life provided by the neonatal Fc receptor (FcRn) recycling, the IgG1 Fc has been pursued as the fusion partner to develop therapeutic Fc-fusion proteins, or as the antibody-derived scaffold that could be engineered with antigen-binding