Key Documents
RAB0552
Sigma-Aldrich
Human TFPI / Tissue Factor Pathway Inhibitor ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 5 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TFPI(7035)
Opis ogólny
This ELISA antibody pair detects human Tissue Factor Pathway Inhibitor.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mehmet Sevki Uyanik et al.
Thrombosis research, 134(2), 526-530 (2014-06-30)
Gouty arthritis (GA) is a chronic inflammatory arthritis in which both clinical and subclinical atherosclerosis are more frequent. The dynamic equilibrium between coagulation and fibrinolysis is impaired in inflammatory diseases. We determined TFPI and TAFI antigen levels in GA patients
A Koneti Rao et al.
Thrombosis research, 134(3), 704-710 (2014-07-22)
Diabetes mellitus (DM) is a prothrombotic and proinflammatory state. Hyperglycemia (HG) is encountered even in patients without DM. We have shown that combined HG and hyperinsulinemia (HI) in healthy non-diabetic subjects increased circulating tissue factor (TF) and thrombin generation. To