Kluczowe dokumenty
BMSMR9600TEUK
Benchmark SmartReader 96 Microplate Absorbance Reader with Incubation
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
Microplate reader, Absorbance reader, ELISA, 96 well plate, plate reader
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.15
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific MR9600-T-E-UK
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 50 °C
Opis ogólny
Intuicyjny, 7-calowy kolorowy panel sterowania z ekranem dotykowym
System oparty na filtrach z zakresem długości fal od 340 do 750nm
Działa jako samodzielny system, z napędem flash USB do przesyłania danych
Zakres absorbancji: 0,0 do 4,000 Abs
8-kanałowa pionowa ścieżka optyczna, z zerową dyspersją
Zintegrowana, wieloprędkościowa wytrząsarka płytek
MR9600T posiada funkcję inkubacji płytek w kontrolowanej temperaturze
SmartReader 96 jest dostarczany w komplecie z 4 popularnymi filtrami: 405,450,492,630nm, a dwadzieścia sześć dodatkowych filtrów jest dostępnych oddzielnie, aby pokryć pełny zakres od 340 do 750nm. Zintegrowane koło filtrów pozwala na załadowanie do 8 filtrów jednocześnie, a filtry można wybierać podczas programowania
Do programowania i obsługi można użyć ekranu dotykowego lub podłączyć mysz. Interfejs menu pozwala użytkownikowi wybrać filtr długości fali, ustawić parametry wstrząsania, wprowadzić szczegóły układu płytki, a także wybrać szczegóły protokołu odczytu i obliczeń danych.
Model MR9600T oferuje precyzyjną kontrolę temperatury do inkubacji płytek podczas przetwarzania. Temperatura może być utrzymywana na poziomie od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C.
Do 2 pomiarów płytki z próbką można użyć do dwóch filtrów w celu dokonania obliczeń porównawczych. Obliczenia kinetyczne mogą być wykonywane poprzez ustawienie wielu odczytów.
SmartReader 96 jest wygodnym samodzielnym czytnikiem, całe oprogramowanie i system programowania są wbudowane w elektronikę. Jednak wygodny port USB z boku umożliwia szybkie i łatwe zapisywanie plików danych na dysku USB, a uniwersalne pliki .csv można następnie udostępniać lub przenosić do komputera w celu przechowywania lub dalszego przetwarzania. Port danych może być wykorzystany do podłączenia komputera lub podstawowej drukarki.
Interfejs układu płytki pozwala na szybką i intuicyjną konfigurację zawartości dołka płytki. Wyświetlacz pokazuje graficzną reprezentację 96-dołkowej płytki, a użytkownik może oznaczyć każdą studzienkę zgodnie z wymaganiami: "znany standard", "nieznana próbka", "ślepa studzienka", "studzienka kontrolna QC", "kontrola negatywna", "kontrola pozytywna" lub "pusta". Interfejs umożliwia podświetlanie i oznaczanie wielu dołków w celu zaoszczędzenia czasu.
Dane pomiarowe są dostępne natychmiast po odczycie na ekranie, podobnie jak interpretacje, obliczone analizy i dopasowania krzywych.
Zastosowanie
Odczyt mikropłytek do testów ELISA
Informacje prawne
SmartReader is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)