Kluczowe dokumenty
BMSMW9600EUK
Benchmark SmartWasher 96 Microplate Washer for 96 Well Plates
manifolds not included, AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
Microplate washer, Washer, 96 well plate washer, wash head, cleaning, wash bottle, waste bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.15
Właściwości
manifolds not included
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific MW9600-E-UK
Opis ogólny
Badania wymagają elastyczności - SmartWasher 96 ją zapewnia. Ta w pełni zautomatyzowana myjka obsługuje pełne płytki, płytki częściowe i paski z dnem w kształcie litery U, V, C lub płaskim. Wiele ustawień punktu aspiracji pozwala na zminimalizowanie pozostałości płynu w dołkach po aspiracji. Wszystkie parametry, w tym objętość dozowania, czas zasysania, cykle namaczania i wytrząsania oraz prędkość wytrząsania można łatwo zaprogramować za pomocą dużego 4,3-calowego wyświetlacza LCD i klawiatury. Na pokładzie SmartWasher 96 można przechowywać do 100 protokołów mycia i przywoływać je w razie potrzeby lub przenosić między urządzeniami za pomocą pamięci flash. Myjka jest wyposażona w 2 butelki do mycia, 1 butelkę do płukania i butelkę na odpady. Wszystkie mają czujniki, które ostrzegają użytkownika o niskim poziomie roztworów lub, w przypadku butelki na odpady, o konieczności jej opróżnienia. Funkcja automatycznego płukania napełnia rurkę dozującą i głowice myjące, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i zatykaniu. 8- i 12-kanałowe głowice myjące są dostępne oddzielnie, aby pomieścić płytki w dowolnej orientacji. Przezroczysta, akrylowa osłona otacza obszar mycia, umożliwiając wizualizację płytki. W przypadku rozlania lub wycieku, ścięty otwór zapewnia natychmiastowe usunięcie cieczy, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. SmartWasher 96 jest idealnym partnerem dla czytnika absorbancji mikropłytek SmartReader 96, a także innych popularnych czytników.
Zastosowanie
Płukanie mikropłytek do testów ELISA
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)