Merck
EP4987000010
Eppendorf® Multipette® E3/E3x/M4
E3 single-channel, with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), 1 ul - 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz (EU)
Synonim(y):
Pipeta o regulowanej objętości
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
CE compliant
E3 single-channel
with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4987000010 (EU)
zakres pomiaru
1 ul - 50 ml
pojemność
1 μL × 50 mL
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
Multipette E3/E3x w połączeniu z 631 advanced tworzy wszechstronny system dozowania, który działa zgodnie z zasadą wyporu i dlatego jest w stanie pipetować dowolną ciecz przy zachowaniu najwyższych standardów dokładności wyników. Dozownik napędzany silnikiem zapewnia pełną kontrolę objętości, lepszą dokładność i powtarzalność, jednocześnie zmniejszając obciążenie fizyczne podczas użytkowania. Powtarzalne tryby dozowania przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia poprzez zmniejszenie liczby ruchów użytkownika; jednokrotne napełnienie końcówki umożliwia dozowanie do 100 razy. System jest niezbędnym narzędziem laboratoryjnym, idealnym do wszystkich zastosowań związanych z obsługą cieczy, obsługującym ponad 5000 różnych objętości dozowania od 1 μL do 50 ml.
Informacje prawne
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)