511075
Platelet Activating Factor-16
≥98% (TLC), lyophilized solid, inflammation mediator, Calbiochem®
Synonim(y):
PAF (C₁₆), 1-O-palmitylo-2-acetylo-sn-glicero-3-fosfocholina, 1-O-heksadecylo-2-acetylo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Platelet Activating Factor-16, A potent mediator of inflammation that increases vascular permeability. Activates MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK) in CHO cells.
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
ethanol: 0.5-1 mg/mL
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)C)COCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Klucz InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK)
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Mori, M., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.744, 107.
Pinckard, R.N., et al. 1992. J. Immunol.148, 3528.
Salari, H., et al. 1992. Biochem. Cell Biol.70, 129.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3