RAB0444
Cell-Based ELISA for detecting phospho-STAT3 (pTyr705) in cultured cell lines
96 assays
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
zastosowanie
96 assays
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Opis ogólny
Zestaw ELISA Cell-Based Stat3 (pTyr705) jest bardzo szybkim, wygodnym i czułym zestawem testowym, który może monitorować aktywację lub funkcję ważnych szlaków biologicznych w komórkach. Może być stosowany do pomiaru względnej ilości fosforylacji Stat3 (pTyr705) i badania efektów różnych terapii, inhibitorów (takich jak siRNA lub chemikalia) lub aktywatorów w hodowanych ludzkich, mysich i szczurzych liniach komórkowych.
Gen STAT3 (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji) jest mapowany na ludzki chromosom 17q21.2. Po fosforylacji STAT3 przemieszcza się do jądra z cytoplazmy, gdzie pośredniczy w wielu procesach biologicznych. Struktura białka obejmuje następujące domeny: domenę N, domenę coiled-coil, domenę wiążącą DNA, domenę łącznikową, domenę SH2 i domenę aktywacji transkrypcji.
Gen STAT3 (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji) jest mapowany na ludzki chromosom 17q21.2. Po fosforylacji STAT3 przemieszcza się do jądra z cytoplazmy, gdzie pośredniczy w wielu procesach biologicznych. Struktura białka obejmuje następujące domeny: domenę N, domenę coiled-coil, domenę wiążącą DNA, domenę łącznikową, domenę SH2 i domenę aktywacji transkrypcji.
Immunogen
Syntetyczny fosfopeptyd Stat3 (pTyr705)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Białka STAT (ang. Signal Transducer and Activator of Transcription) to rodzina utajonych cytoplazmatycznych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w transdukcję sygnału cytokin, hormonów i czynników wzrostu. Białka STAT pośredniczą w wielu różnych procesach biologicznych, w tym we wzroście komórek, różnicowaniu, apoptozie, rozwoju płodu, transformacji, zapaleniu i odpowiedzi immunologicznej. W przeciwieństwie do wszystkich innych członków rodziny genów STAT, ablacja STAT3 prowadzi do letalności embrionalnej i zasugerowano, że białko to może reprezentować pierwotne białko STAT. Wywołuje ono szereg różnych odpowiedzi w różnych komórkach, w tym indukcję odpowiedzi ostrej fazy w komórkach wątrobiaka, stymulację proliferacji w limfocytach B, aktywację różnicowania terminalnego i zatrzymanie wzrostu w monocytach oraz utrzymanie pluripotencji embrionalnych komórek macierzystych. Wykazano, że rozregulowanie sygnalizacji STAT3 przyczynia się do złośliwej transformacji komórkowej. Wykazano, że aktywacja STAT3 za pośrednictwem kinazy Src jest niezbędna w raku prostaty i jajnika. W nowotworach głowy i szyi konstytutywna aktywność STAT3 z regulowaną w górę sygnalizacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) odgrywa ważną rolę w złośliwej proliferacji. STAT3 może być kluczowym graczem w patogenezie różnych ludzkich nowotworów, co czyni tę cząsteczkę głównym celem dla nowych terapii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)Karta charakterystyki
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)Karta charakterystyki
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)Karta charakterystyki
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)Karta charakterystyki
- RABPLATE1Uncoated MicroplateKarta charakterystyki
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)Karta charakterystyki
- RABSTOP1Stop SolutionKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (10)
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Targeted disruption of the mouse Stat3 gene leads to early embryonic lethality.
Takeda K, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94(8), 3801-3804 (1997)
Crystal structure of unphosphorylated STAT3 core fragment.
Ren Z, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 374(1), 1-5 (2008)
STAT3 single-nucleotide polymorphisms and STAT3 mutations associated with hyper-IgE syndrome are not responsible for increased serum IgE serum levels in asthma families.
Wjst M, et al.
European Journal of Human Genetics, 17(3), 352-352 (2009)
What does Stat3 do?.
Levy D E and Lee C K
The Journal of Clinical Investigation, 109(9), 1143-1148 (2002)
STAT3 activation by E6 is essential for the differentiation-dependent HPV18 life cycle.
Morgan E L, et al.
PLoS Pathogens, 14(4), e1006975-e1006975 (2018)