Merck
558753
Sigma-Aldrich
1,4-Diacetoxy-2-bromobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(H3CCO2)2C6H3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
70-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-6(12)14-8-3-4-10(9(11)5-8)15-7(2)13/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XRIFNWOHWJOCQG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-Diacetoxy-2-bromobenzene can be prepared by reacting 1,4-benzoquinone with zinc bromide in the presence of acetic anhydride.
Zastosowanie
1,4-Diacetoxy-2-bromobenzene may be used to synthesize bromohydroquinone and (Sp,S)-1-(2,5-diacetoxyphenyl)-2-(p-tolylsulfinyl)ferrocene.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly Selective Negishi Cross-Coupling Reaction of a Zinc-Metallated Ferrocenyl p-Tolyl Sulfoxide: New Chiral Ferrocene-Based Quinone Ligands.
Cotton HK, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 15, 2756-2763 (2003)
Total synthesis of siccayne.
Pinault M, et al.
Synthesis, 10, 935-937 (1990)
Design, Synthesis, and Evaluation of Synthetic Mimics of Cell Surface Receptors, 212-212 (2007)