Merck
533394
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(Br)CH2ZnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)cc1C[Zn]Cl
InChI
1S/C8H8BrO.ClH.Zn/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2;;/h3-5H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
RYJPUAHIDAORNN-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)