Kluczowe dokumenty
RA481750-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 0.2 to 500 mL tubes and bottles
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638607
Parametry
4,000 max. RCF (3,220 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5810/5810R
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R) 5418/5418R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)