Merck
R6028
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Rho-kinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 160 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
rat ... Rock1(81762)
Opis ogólny
Rho-associated coiled-coil protein kinase 1 lub ROCK-1 jest kinazą serynowo-treoninową, która reguluje montaż aktyny, ruch komórek i skurcz. Kinaza ta aktywuje szlak sygnałowy JNK, moduluje tworzenie ziarnistości stresowych i reguluje apoptozę w miocytach serca i ziarnistościach stresowych.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 1336-1354 located at the C-terminus of human ROCK-1, conjugated to KLH. This sequence is identical in mouse and rat ROCK-1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ROCK-1 wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Kinazy związane z Rho (ROCK lub Rho-kinaza) są zaangażowane w reorganizację aktyny, w której pośredniczy Rho, taką jak tworzenie włókien naprężeniowych i ogniskowych zrostów oraz skurcz mięśni gładkich. Rho-kinazy prowadzą do zwiększenia fosforylacji łańcucha lekkiego miozyny (MLC), a tym samym indukują kurczliwość opartą na aktomiozynie. ROCK gromadzi się w bruździe podziałowej podczas cytokinezy. Ponadto dominująca ujemna forma ROCK zwiększa liczbę jąder w komórkach ssaków. ROCK bezpośrednio fosforyluje i aktywuje kinazę LIM (LIMK), powodując fosforylację i brak działania czynnika depolimeryzacji aktyny lub kofiliny.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rho plays a key role in TGF-beta1-induced proliferation and cytoskeleton rearrangement of human periodontal ligament cells
Wang L, et al.
Archives of Oral Biology, 59(2), 149-157 (2014)
Rho-associated kinase-dependent contraction of stress fibres and the organization of focal adhesions
Katoh K, et al.
Journal of the Royal Society, Interface / the Royal Society, 8(56), 305-305 (2011)
Pat P Ongusaha et al.
Science signaling, 1(47), ra14-ra14 (2008-11-28)
Although apoptosis triggered by ultraviolet B (UVB)-mediated activation of the c-Jun N-terminal kinase (JNK) pathway is mediated by both intrinsic and extrinsic pathways, the mechanism of initiation of JNK activation remains obscure. Here, we report the characterization of the JNK-interacting
Estradiol attenuates the TGF-?1-induced conversion of primary TAFs into myofibroblasts and inhibits collagen production and myofibroblast contraction by modulating the Smad and Rho/ROCK signaling pathways
Jiang HS, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 36(3), 801-807 (2015)
Marc Jacobs et al.
The Journal of biological chemistry, 281(1), 260-268 (2005-10-27)
ROCK or Rho-associated kinase, a serine/threonine kinase, is an effector of Rho-dependent signaling and is involved in actin-cytoskeleton assembly and cell motility and contraction. The ROCK protein consists of several domains: an N-terminal region, a kinase catalytic domain, a coiled-coil