MAB2052
Anti-Disialoganglioside GD2 Antibody, clone 14G2a
clone 14.2Ga, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-GD2 Antibody, Clone 14G2a Anti-GD2, GD2 Detection Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14.2Ga, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Zastosowanie
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Cytotoxicity for GD2 positive cells (Mujoo et al., 1987, 1989)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2