MAB2053
Anti-Disialoganglioside GD3 Antibody, clone MB3.6
clone MB3.6, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Przeciwciało GD3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MB3.6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Lysis of GD3 positive (melanoma) cells in presence of complement (Cheresh et al., 1985).
Induction of antibody dependent cellular cyotoxicity (ADCC) {Ortaldo JR et al 1987 J Immunol 138(10):3566-3572.
TLC analysis: Sjoberg, ER (1995) J. Biol. Chem. 270(7):2921-2930.{http://www.jbc.org/cgi/content/full/270/7/2921}
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2