MABF978
Anti-GD3, 9-O-acetyl Antibody, clone UM4D4
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
UM4D4
monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgMκ
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDw60-positive human PBMCs.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2