R102-05N
Keratynocyty naskórka szczura: REK, noworodkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat skin (Sprague Dawley)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Epidermal
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
allergies; cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
REK firmy Cell Applications, Inc. stanowią odpowiedni system modelowy do badania wielu aspektów funkcjonowania nabłonka i chorób, szczególnie tych związanych z biologią i toksykologią skóry. Wykazano, że leczenie TGFβ1 zmniejszyło mRNA c-Myc w REK, co w połączeniu z indukowanym przez TGFβ1 zatrzymaniem wzrostu keratynocytów i przeciwnymi wynikami uzyskanymi w innych komórkach sugeruje korelację między ekspresją mRNA c-Myc a odpowiedzią mitogenną (Nakai, 2008). Dodatkowo, REK zostały wykorzystane do wykazania, że patologiczny wzrost ekspresji kanałów sodowych keratynocytów Nav1.1, Nav1.6 i Nav1.8 może przyczyniać się do bólu poprzez zwiększenie uwalniania ATP z naskórka, co skutkuje nadmierną aktywacją receptorów P2X na pierwotnych aksonach czuciowych (Zhao, 2008). REK zostały również wykorzystane do wykazania, że odkładanie lamininy 332 jest hamowane przez promieniowanie jonizujące i, w połączeniu z wolniejszą migracją keratynocytów, może przyczyniać się do opóźnionego gojenia się ran napromieniowanej skóry (Jourdan, 2011).
REK firmy Cell Applications, Inc. stanowią odpowiedni system modelowy do badania wielu aspektów funkcjonowania nabłonka i chorób, szczególnie tych związanych z biologią i toksykologią skóry. Wykazano, że leczenie TGFβ1 zmniejszyło mRNA c-Myc w REK, co w połączeniu z indukowanym przez TGFβ1 zatrzymaniem wzrostu keratynocytów i przeciwnymi wynikami uzyskanymi w innych komórkach sugeruje korelację między ekspresją mRNA c-Myc a odpowiedzią mitogenną (Nakai, 2008). Dodatkowo, REK zostały wykorzystane do wykazania, że patologiczny wzrost ekspresji kanałów sodowych keratynocytów Nav1.1, Nav1.6 i Nav1.8 może przyczyniać się do bólu poprzez zwiększenie uwalniania ATP z naskórka, co skutkuje nadmierną aktywacją receptorów P2X na pierwotnych aksonach czuciowych (Zhao, 2008). REK zostały również wykorzystane do wykazania, że odkładanie lamininy 332 jest hamowane przez promieniowanie jonizujące i, w połączeniu z wolniejszą migracją keratynocytów, może przyczyniać się do opóźnionego gojenia się ran napromieniowanej skóry (Jourdan, 2011).
Pochodzenie linii komórkowej
Skóra
Zastosowanie
Biologia i toksykologia skóry, gojenie ran, sztuczna skóra, proliferacja komórek, migracja, reakcja na promieniowanie UV.
Komponenty
Rat Keratinocyte Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Jakość
Each lot was tested for proper morphology, Population Doublings, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Uwaga dotycząca przygotowania
- Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w pożywce Rat Keratinocyte Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO.
- Te komórki nabłonkowe dobrze namnażają się po rozmrożeniu i umieszczeniu na płytkach po kriokonserwacji, ale nie namnażają się po trypsynizacji.
Rutyna subkultury
Prosimy o zapoznanie się z RDF Culture Protocol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)