Merck
PZ0391
Sigma-Aldrich
PF-06745268
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[(1aS,7bS)-1a,2-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]cyclopropa[d]pyran-7b(1H)-yl]methyl]-3,4-dihydro-7-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-1,6-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25F3N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.50
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -13 to -17°, c = 1.0 in methanol
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(N2C=C(N=C2)C)=CC=C3N1CCN(C[C@@]4(C5)[C@@]5([H])C(C)(C)OC6=C4C=C(C(F)(F)F)C=C6)C3=O
Klucz InChI
LHTSLMHEFKNOOX-PXDATVDWSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06745268 jest dostępnym doustnie, penetrującym mózg, silnym i selektywnym modulatorem γ-sekretazy. PF-06745268 indukuje silną i trwałą redukcję amyloidu-β42 (Aβ42) w mózgu u szczurów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)