Kluczowe dokumenty
AV43930
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-LAT2, Anti-LPI-PC1, Anti-Solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, mouse, rat, bovine, rabbit, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC7A8(23428)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC7A8
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SLC7A8 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SLC7A8, określany również jako LAT2, jest neutralnym transporterem aminokwasów typu L obecnym w nabłonku kanalików proksymalnych nerek i przewodu pokarmowego. LAT2 preferencyjnie wybiera aminokwasy rozgałęzione jako substraty i transportuje je przez błony. Doniesiono, że LAT2 aktywuje szlak, w którym pośredniczy ssaczany cel kompleksu rapamycyny 1 (mTORC1) w komórkach nabłonka kłębuszków nerkowych i odgrywa rolę w patogenezie półksiężycowatego kłębuszkowego zapalenia nerek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PRAIFISIPLVTFVYVFANVAYVTAMSPQELLASNAVAVTFGEKLLGVMA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonas Zaugg et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(21), 12681-12693 (2020-10-02)
The placenta supplies the foetus with critical nutrients such as essential amino acids (AA, eg leucine) for development and growth. It also represents a cellular barrier which is formed by a polarized, differentiated syncytiotrophoblast (STB) monolayer. Active Na+ -independent leucine
Caroline Moret et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 292(2), F555-F566 (2006-09-28)
The kidney plays a major role in acid-base homeostasis by adapting the excretion of acid equivalents to dietary intake and metabolism. Urinary acid excretion is mediated by the secretion of protons and titratable acids, particularly ammonia. NH(3) is synthesized in
Ryota Kurayama et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 91(7), 992-1006 (2011-03-16)
Molecular mechanisms and signaling pathways leading to cellular proliferation and lesion formation in the crescentic glomerulonephritis (CGN) remain elusive. In the present study we have explored a potential role of the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling pathway
Sun Young Park et al.
Archives of pharmacal research, 28(4), 421-432 (2005-05-28)
In order to understand the renal reabsorption mechanism of neutral amino acids via amino acid transporters, we have isolated human L-type amino acid transporter 2 (hLAT2) and human T-type amino acid transporter 1 (hTAT1) in human, then, we have examined