Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZMS1072
Sigma-Aldrich
Anti-p16 Antibody, clone D25 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D25, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 16.53 kDa
observed mol wt ~16 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon D25 jest mysim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A (p16).
Immunogen
Rekombinowane ludzkie białko fuzyjne p16.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z ludzkim rekombinowanym p16 (CDKN2A).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło ludzkie rekombinowane p16 (CDKN2A).
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło p16 w komórkach HeLa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło p16 w komórkach Hela.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowane ludzkie p16 (CDKN2A) z KD wynoszącym 2,5 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło p16 (CDKN2A) w milionie komórek HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-p16, klon D25 10889, nr kat. ZMS1072, jest rekombinowanym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa p16 (CDKN2A) i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunocytochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A (UniProt: P42771; znany również jako inhibitor kinazy 4 zależnej od cyklin A, CDK4I, Multiple tumor suppressor 1, MTS-1, p16-INK4a, p16-INK4, p16INK4A) jest kodowany przez gen CDKN2A (znany również jako CDKN2, MTS1) (Gene ID: 1029) u człowieka. p16 służy jako negatywny regulator proliferacji komórek poprzez silne oddziaływanie z CDK4 i CDK6 podczas przejścia z fazy G1 do fazy S i blokowanie fosforylacji białka retinoblastoma (Rb). W związku z tym jest uważany za białko supresorowe nowotworu. Hipofosforylowane białko Rb tworzy kompleksy z rodziną czynników transkrypcyjnych E2F, które sekwestrują E2F i zapobiegają ich dostępowi do promotorów genów związanych z proliferacją. Podczas cyklu komórkowego, w późnej fazie G1, CDK4 i CDK6 hiper-fosforylują białko Rb, które zobowiązuje komórki do wejścia w fazę S. Wiązanie p16 utrzymuje Rb w stanie hipofosforylacji. Gen CDKN2A jest jednym z najczęściej mutowanych genów i jest inaktywowany w około 50% wszystkich ludzkich nowotworów. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Li, J., et al. (2011). Biochemistry. 50(25); 5566-5582; Sherr, CJ., and Roberts, JM (2004). Genes Dev. 18(22); 2699-2711; Ortega, S., et al. (2002). Biochim. Biophys. Acta. 1602(1); 73-87).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)