AV41083
Anti-FUSIP1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FUS interacting protein (serine/arginine-rich) 1, Anti-FUSIP2, Anti-NSSR, Anti-SFRS13, Anti-SRp38, Anti-SRrp40, Anti-TASR, Anti-TASR1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, rabbit, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUSIP1(10772)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)