Z699276
Analytical funnel for microbiology
pore size 0.45 μm, white/black grid, pkg of 50
Synonim(y):
Lejek Whatmana, lejek filtracyjny, lejek filtrujący
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose nitrate membrane
plastic housing
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
white/black grid
opakowanie
pkg of 50
producent / nazwa handlowa
GVS Life Sciences 10497504
pojemność filtra
100 mL
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features and Benefits
- Saves up to 50% in time with no flaming and sterilization required
- Minimizes the risk of cross contamination
- Easy release of membrane
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)