EZFITL0HE1
Microfil® V or Microfil® S Filtration Head
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, pkg of 1 unit
Synonim(y):
For use with EZ-Fit® vacuum manifold, Microfil® V or Microfil® S filtration head for EZ-Fit® Manifold (1 unit)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Produkty
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.