EZFITL0HE3
Microfil® V or Microfil® S Filtration Head
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, availabe as 3 units, pkg of 3 units
Synonim(y):
For use with EZ-Fit® vacuum manifold, Microfil® V or Microfil® S filtration head for EZ-Fit® Manifold (3 units)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 3 units
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Produkty
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.