Kluczowe dokumenty
SLW4506/45E
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
green, thread 45 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4506/45E
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
green
polypropylene
producent / nazwa handlowa
4506/45E
SciLabware
gwint
45 mm
Opis ogólny
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)