Kluczowe dokumenty
Z699268
Microbiological monitor
pore size 0.45 μm, black/white grid, pkg of 50 ea
Synonim(y):
filtracja papierowa, filtry do monitorowania środowiska
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Właściwości
black/white grid
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10497502
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Cechy i zalety:
  • Membrana z azotanu celulozy z możliwością wyboru rozmiaru porów
  • Sterylizowana i gotowa do użycia
  • Łatwa obsługa
  • Skuteczna oszczędność czasu do 70%
  • Dostępne czarne membrany dla lepszego kontrastu
  • Szeroki zakres nośników
  • Monitorowanie przebiegu pracy
  • Monitory mikrobiologiczne zostały opracowane specjalnie dla metod filtrów membranowych dla próbek wodnych o objętości do 100 ml. Identyfikacja mikroorganizmów nigdy nie była tak łatwa
Pre-sterilized and very versatile microbiological monitors are designed for monitoring contaminants in liquid samples from raw materials to finished products. After the filtration is complete, 2 mL of microbiological media is added and the unit is converted into a Petri dish for culturing the contaminants collected.
Microbiological monitors offer significant workload reduction. The pre-sterilized and ready-to-use units for filtration and subsequent incubation of microbiological samples eliminate many time consuming daily activities in the laboratory.
Inne uwagi
Field of Use : Any microbiological or biotechnological application, including, but not limited to application of membranes for diagnostic, medical, biological, pharmaceutical, consumer product and food and beverage purposes.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)