Merck
PZ0377
Sigma-Aldrich
PF-05236216 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-6,7-dihydro-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one hydrochloride, PF-5236216 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15FN4O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.80
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C=C(C2=CC=NC(CN3C)=C2C3=O)C(C4=CC=C(F)C=C4)=N1.Cl
InChI
1S/C18H15FN4O.ClH/c1-22-10-15-16(18(22)24)13(7-8-20-15)14-9-23(2)21-17(14)11-3-5-12(19)6-4-11;/h3-9H,10H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
CLDJMFXSCFWXDI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-05236216 jest penetrującym mózg, silnym i selektywnym inhibitorem kinazy kazeinowej 1 delta/epsilon (CK1δ/ε), który moduluje rytmy okołodobowe u myszy.
penetrujący mózg, silny i selektywny inhibitor kinazy kazeinowej 1 delta/epsilon (CK1δ/ε)
Informacje prawne
Sprzedawany do celów badawczych na podstawie umowy z Pfizer Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scot Mente et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(17), 6819-6828 (2013-08-08)
Casein kinase 1δ (CK1δ) and 1ε (CK1ε) are believed to be necessary enzymes for the regulation of circadian rhythms in all mammals. On the basis of our previously published work demonstrating a CK1ε-preferring compound to be an ineffective circadian clock
Travis T Wager et al.
ACS chemical neuroscience, 8(9), 1995-2004 (2017-06-14)
To enable the clinical development of our CNS casein kinase 1 delta/epsilon (CK1δ/ε) inhibitor project, we investigated the possibility of developing a CNS positron emission tomography (PET) radioligand. For this effort, we focused our design and synthesis efforts on the