PZ0328
PF-4800567 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride, PF 4800567
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1cc(ccc1)OCc2n[n](c4ncnc(c42)N)C3CCOCC3.Cl
InChI
1S/C17H18ClN5O2.ClH/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12;/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21);1H
Klucz InChI
QZXZQMUZEHTFHD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)