Merck
34223
Supelco
Azaperone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl)-1-butanone, 4′-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22FN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
InChI
1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
Klucz InChI
XTKDAFGWCDAMPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Azaperon (AZN) to lek neuroleptyczny z grupy butyrofenonów, stosowany jako środek uspokajający w medycynie weterynaryjnej.
Zastosowanie
Azaperon może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w nerkach zwierząt i mączce z krwi różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of sedatives and adrenergic blockers in blood meal using accelerated solvent extraction and Orbitrap mass spectrometry.
Choi JH, et al.
Journal of Chromatography A, 1260(1-2), 111-119 (2012)
Ramona D Donald et al.
Physiology & behavior, 104(5), 906-913 (2011-06-15)
The ability to assess emotionality is important within animal welfare research. Yet, for farm animals, few tests of emotionality have been well validated. Here we investigated the construct validity of behavioural measures of pig emotionality in an open-field test by
Lisa L Wolfe et al.
Journal of wildlife diseases, 44(3), 748-752 (2008-08-12)
Sixteen captive and five free-ranging black bears (Ursus americanus) were immobilized with a combination of butorphanol, azaperone, and medetomidine (BAM). The BAM drug combination was premixed using 0.5 ml butorphanol (30 mg/ml), 0.25 ml azaperone (50 mg/ml), and 0.25 ml
K Ruediger et al.
Journal of animal science, 90(7), 2331-2336 (2012-01-31)
This study examined the impact of a single dose of azaperone administered to sows at the end of farrowing on piglet weight gain and mortality during the lactation period. Two hundred fifty-two sows (JSR hybrid) housed in a conventional farrowing
Mari L Heinonen et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 36(2), 151-157 (2009-02-26)
To investigate a combination of azaperone, detomidine, butorphanol and ketamine (DBK) in pigs and to compare it with the combination of azaperone, tiletamine and zolazepam (TZ). Prospective, randomized, blinded, cross-over study. Twelve clinically healthy crossbred pigs aged about 2 months