Kluczowe dokumenty
53787
Carazolol
analytical standard
Synonim(y):
1-(Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropylamino-propoxy)carbazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
mp
133-137 °C
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
InChI
1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
BQXQGZPYHWWCEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- W nerkach świń metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją ultrafioletową i fluorescencyjną.
- W tkankach zwierzęcych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną.
Opakowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?