Merck
34093
Supelco
Closantel
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5′-Chloro-4′-(4-chloro-α-cyanobenzyl)-3,5-diiodo-2′-methylsalicylanilide, N-[5-Chloro-4-(4-chloro-α-cyanobenzyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14Cl2I2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
InChI
1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
Klucz InChI
JMPFSEBWVLAJKM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Closantel należy do klasy leków przeciwrobaczych z grupy salicylanilidów, które mogą w znacznym stopniu wiązać się z albuminami osocza. Może być skutecznie stosowany przeciwko szerokiemu zakresowi pasożytów wewnętrznych żywiących się krwią.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hanwen Sun et al.
Journal of chromatography. A, 1175(2), 227-233 (2007-11-16)
A liquid chromatographic-electrospray ionisation-tandem mass spectrometry method (LC-ESI-MS/MS) with solid extraction was developed and validated for the detection and determination of closantel residues in bovine tissues and milk. An acetonitrile-acetone mixture (80:20, v/v) was used for one-stage extraction of closantel
F A Almeida et al.
Parasitology international, 59(4), 622-625 (2010-10-05)
The objective of this study was to determine the level of resistance of Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis in sheep to levamisole, albendazole, ivermectin, moxidectin, closantel and trichlorfon. The parasites were isolated from sheep naturally infected by gastrointestinal nematodes and
Closantel toxicosis in kid goats.
R Ecco et al.
The Veterinary record, 159(17), 564-566 (2006-10-24)
Han-Wen Sun et al.
Journal of chromatographic science, 46(4), 351-355 (2008-04-12)
A liquid chromatographic method for the determination of closantel residues in milk and tissues is developed and validated. An acetonitrile-acetone solution (80:20, v/v) is used for the extraction of closantel residues from milk and animal tissues, and the extract is
F R Bakunzi
Journal of the South African Veterinary Association, 79(1), 54-55 (2008-08-06)
A survey was conducted on the occurrence of anthelmintic resistance of nematodes in communally grazed sheep in a semi-arid area near Mafikeng, South Africa, from January to March 2006. In the herds belonging to twelve smallholder sheep farmers, the efficacies