Merck
32819
Supelco
Carazolol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropyl-d7-amino)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropyl-d7-amino-propoxy)carbazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D7H15N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
Klucz InChI
BQXQGZPYHWWCEB-QLWPOVNFSA-N
Opis ogólny
Karazolol-d7jest izotopowo znakowanym związkiem β-blokera, karazololu.
Zastosowanie
Karazolol-d7 może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania karazololu w tkankach zwierzęcych i próbkach wody za pomocą odpowiednio chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) i ultraszybkiej chromatografii cieczowej-kwadrupolowej/liniowej spektrometrii mas z pułapką jonową (UFLC-Q/TRAP MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Kaufmann et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 15(18), 1747-1751 (2001-09-14)
A fast and simple method for the quantification of a number of tranquilizers and the beta-blocker Carazolol in pork and bovine kidney is described. Extracts are purified/concentrated by a solid phase extraction step and separated on a reversed phase column
Validating the rejection of trace organic chemicals by reverse osmosis membranes using a pilot-scale system.
Fujioka T, et al.
Desalination, 358, 18-26 (2015)
Simultaneous determination of nine beta-blockers in porcine tissues by ultra-fast liquid chromatography coupled with quadrupole/linear ion trap mass spectrometry.
Zhang H, et al.
Se Pu / Chinese Journal of Chromatography, 32(6), 573-581 (2014)
Jian-Qiao Cheng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-03-03)
This paper presents an application of high performance liquid chromatography coupled with quadrupole orbitrap high-resolution mass spectrometry (HPLC-Q-Orbitrap HRMS) for the analysis of 27 β-blockers and metabolites in milk powder. Homogenized milk power samples were extracted by acetonitrile and purified
Lenise Guimarães de Oliveira et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(1), 32-39 (2016-11-22)
A method for the determination of five sedatives and 14 β-blocker residues in swine, bovine and equine kidney was validated. Samples were extracted with acetonitrile and purified using dispersive solid phase extraction (d-SPE) with Celite 545 with subsequent analysis by