Merck
H5257
Sigma-Aldrich
Hispidin
solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(3,4-dihydroxystyrl)-4-hydroxy-2-pyrone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
protect from light
kolor
yellow to brown
mp
237.5-238.5  °C
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC(/C=C/C(O2)=CC(O)=CC2=O)=CC=C1O
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,14-16H/b3-1+
Klucz InChI
SGJNQVTUYXCBKH-HNQUOIGGSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Hispidyna jest związkiem fenolowym otrzymywanym z grzyba leczniczego Phellinus linteus.
Działania biochem./fizjol.
Hispidyna wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe i przeciwcukrzycowe. Ma zdolność do ochrony przed cytotoksycznością za pośrednictwem nadtlenoazotynów, uszkodzeniem DNA i rozwojem rodników hydroksylowych.
Potent inhibitor of protein kinase Cβ, cytotoxic for cancer cells.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Chen et al.
Chemico-biological interactions, 199(3), 137-142 (2012-07-24)
Oxidative stress plays an important role in the progression of many chronic diseases including cardiovascular diseases, diabetes, cancer and neurodegenerative disorders. One such mediator of oxidative stress is peroxynitrite, which is highly toxic to cultured neurons and astrocytes, and has
Guan-Jhong Huang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(10), 5702-5706 (2011-04-02)
The inhibitory activity from the isolated component of the fruiting body Phellinus merrillii (PM) was evaluated against α-glucosidase and lens aldose reductase from Sprague-Dawley male rats and compared to the quercetin as an aldose reductase inhibitor and acarbose as an
C Gonindard et al.
Cell biology and toxicology, 13(3), 141-153 (1997-03-01)
The trypanocidal activity of naturally occurring 6-(3,4-dihydroxystyryl)-4-hydroxy-2-pyrone (hispidin) prompted us to examine its cytotoxic activity toward normal and cancerous cells in culture. Hispidin synthesized in our laboratory to a high degree of purity (checked by 1H and 13C NMR spectroscopy)
Alvaro Macias et al.
International journal of molecular sciences, 22(3) (2021-02-13)
KV1.5 channel function is modified by different regulatory subunits. KVβ1.3 subunits assemble with KV1.5 channels and induce a fast and incomplete inactivation. Inhibition of PKC abolishes the KVβ1.3-induced fast inactivation, decreases the amplitude of the current KV1.5-KVβ1.3 and modifies their
Sirosh M Bokhari et al.
The Journal of investigative dermatology, 126(2), 460-467 (2005-12-24)
Activation of protein kinase C (PKC) induces phenotypic changes in the morphology of microvascular endothelial cells that affect major functions of the microvasculature. These functions include the first stages of sprouting in angiogenesis, cell migration following wounding, and vascular permeability.