Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C17H16O8/c1-8-4-11(19)14(16(20)21)12(5-8)25-15-10(17(22)24-3)6-9(18)7-13(15)23-2/h4-7,18-19H,1-3H3,(H,20,21)
Klucz InChI
XOKVHFNTYHPEHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3