Kluczowe dokumenty
PZ0181
PD184352
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluorobenzamide, CI-1040
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥30 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Fc1ccc(C(=O)NOCC2CC2)c(Nc3ccc(I)cc3Cl)c1F
InChI
1S/C17H14ClF2IN2O2/c18-12-7-10(21)3-6-14(12)22-16-11(4-5-13(19)15(16)20)17(24)23-25-8-9-1-2-9/h3-7,9,22H,1-2,8H2,(H,23,24)
Klucz InChI
GFMMXOIFOQCCGU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)