Merck
PZ0155
Sigma-Aldrich
PF-03716556
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
PF-03716556, [N-(2-Hydroxyethyl)-N,2-dimethyl-8-{[(4R)-5-methyl-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]amino}imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(CCO)C(=O)c1cc(N[C@@H]2CCOc3cccc(C)c23)c4nc(C)cn4c1
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-14-5-4-6-19-20(14)17(7-10-29-19)24-18-11-16(22(28)25(3)8-9-27)13-26-12-15(2)23-21(18)26/h4-6,11-13,17,24,27H,7-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Klucz InChI
YBHKBMJREUZHOV-QGZVFWFLSA-N
Działania biochem./fizjol.
potent, selective and reversible acid pump antagonist (H, K-ATPase)
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.