AB4070
Anti-DAP12 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-DAP12, Anti-KARAP, Anti-PLOSL, Anti-PLOSL1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYROBP(7305)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: NKp44 positive cells.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2