Key Documents
ACR5000PA
Millipore
Protein A Reagent Kit
for antibody purification
Synonim(y):
Protein purification kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
linia produktu
Amicon®
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml Protein A resin, 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
Protein A Reagent Kit for Antibody purification.
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1