Merck
PZ0038
Sigma-Aldrich
Aztreonam
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-propanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N5O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Klucz InChI
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aztreonam jest antybiotykiem monobaktamowym stosowanym głównie w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi. Jest to starszy związek, który jest ponownie badany jako środek terapeutyczny ze względu na rosnącą oporność na karbapenemy wśród tlenowych pałeczek Gram-ujemnych oraz dlatego, że aztreonam jest stabilny wobec metalo-β-laktamaz Ambler klasy B. Jest on stosowany samodzielnie lub częściej w połączeniu z inhibitorami β-laktamazy, takimi jak awibaktym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shawn Vasoo et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(12), 7842-7846 (2015-09-24)
Among 177 carbapenemase-producing Gram-negative bacilli (108 KPC, 32 NDM, 11 IMP, 8 OXA-48, 4 OXA-181, 2 OXA-232, 5 IMI, 4 VIM, and 3 SME producers), aztreonam-avibactam was active against all isolates except two NDM producers with elevated MICs of 8/4
Christopher Ramsey et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 71(10), 2704-2712 (2016-06-24)
The monobactam aztreonam is currently being re-examined as a therapeutic agent in light of the global spread of carbapenem resistance in aerobic Gram-negative bacilli and aztreonam's stability to Ambler class B metallo-β-lactamases. Of particular interest are the pharmacokinetic and pharmacodynamic
Hervé Dupont et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(1), 215-221 (2015-10-21)
An interregional surveillance program was conducted in the northwestern part of France to determine the prevalence of carbapenem-nonsusceptible Enterobacteriaceae (CNSE) isolates and their susceptibility to ceftazidime-avibactam and aztreonam-avibactam combinations. Nonduplicate CNSE clinical isolates were prospectively collected from six hospitals between